1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
OR22901-100G
APOSOR22901-100GEA 95.7 EUR
APOSOR22901-100G
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Formula: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,2800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044806
Núm. CAS: 34737-89-8
EINECS: 252-176-5
UN: 2735
ADR: 8,III