Tropina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
OR22908-100G OR22908-500G
APOSOR22908-100GEA 72.5 EUR
APOSOR22908-100G APOSOR22908-500G
Tropina
Tropina
Formula: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Pto. Ebullición: 232…234 °C
Pto. de fusión: 61…65 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00180667
Núm. CAS: 120-29-6
EINECS: 204-384-2