1-Chloro-4-methylpentane
Proveedor: Apollo Scientific
OR22928-1G OR22928-250MG OR22928-500MG OR22928-2.5G
APOSOR22928-1GEA 328 EUR
APOSOR22928-1G APOSOR22928-250MG APOSOR22928-500MG APOSOR22928-2.5G
1-Chloro-4-methylpentane
1-Chloro-4-methylpentane
Formula: C₆H₁₃Cl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045304
Núm. CAS: 62016-94-8