(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR22930-100G
OR22930-1KG
OR22930-500G
APOSOR22930-100GEA
112
EUR
APOSOR22930-100G
APOSOR22930-1KG
APOSOR22930-500G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,1259 g/mol Pto. Ebullición: 102…106 °C/0,25mmHg Pto. de fusión: 54…58 °C Pto. de inflamación: 110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00213364 Núm. CAS: 49805-30-3 EINECS: 421-830-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...