tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22958-1G OR22958-5G OR22958-10G
APOSOR22958-1GEA 0 EUR
APOSOR22958-1G APOSOR22958-5G APOSOR22958-10G
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Pto. de fusión: 151…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02677742
Núm. CAS: 56267-50-6