tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22965-5G OR22965-10G
APOSOR22965-5GEA 109 EUR
APOSOR22965-5G APOSOR22965-10G
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01928808
Núm. CAS: 19228-91-2