4-Bromo-o-fenilendiamina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromobenceno-1,2-diamina, 4-Bromo-1,2-fenilendiamina
OR22977-100G OR22977-25G OR22977-5G
APOSOR22977-100GEA 115 EUR
APOSOR22977-100G APOSOR22977-25G APOSOR22977-5G
4-Bromo-o-fenilendiamina 99%
4-Bromo-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇BrN₂
Pto. de fusión: 65…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02660622
Núm. CAS: 1575-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III