5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Oxacillin Related Compound C
OR22978-5G OR22978-25G
APOSOR22978-5GEA 24.8 EUR
APOSOR22978-5G APOSOR22978-25G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,197 g/mol
Pto. de fusión: 191…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003153
Núm. CAS: 1136-45-4
EINECS: 214-497-9