[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22984-1G OR22984-250MG
APOSOR22984-1GEA 132 EUR
APOSOR22984-1G APOSOR22984-250MG
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677724
Núm. CAS: 18718-79-1