4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22990-25G OR22990-5G OR22990-100G
APOSOR22990-25GEA 31.9 EUR
APOSOR22990-25G APOSOR22990-5G APOSOR22990-100G
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol
Formula: C₅H₆BrNO
MW: 176.01 g/mol
Pto. Ebullición: 69…70 °C/8mmHg
Densidad: 1.478 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068187
Núm. CAS: 10558-25-5