2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR22992-1G OR22992-10G OR22992-500MG
APOSOR22992-1GEA 102 EUR
APOSOR22992-1G APOSOR22992-10G APOSOR22992-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formula: C₈H₇ClO₃S
MW: 218.66 g/mol
Pto. de fusión: 74…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02677703
Núm. CAS: 115010-11-2
UN: 3261
ADR: 8 III