5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)methanol
OR22994-250MG OR22994-100MG
APOSOR22994-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR22994-250MG APOSOR22994-100MG
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 152…155 °C/8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02169755
Núm. CAS: 103262-35-7