4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23-1G OR23-5G
APOSOR23-1GEA 0 EUR
APOSOR23-1G APOSOR23-5G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569438
Núm. CAS: 474706-35-9