3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
OR2300-5G OR2300-25G
APOSOR2300-5GEA 87 EUR
APOSOR2300-5G APOSOR2300-25G
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151.209 g/mol
Pto. Ebullición: 282…283 °C
Densidad: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017342
Núm. CAS: 23501-93-1
EINECS: 245-700-9