4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
OR23001-100G OR23001-25G OR23001-5G
APOSOR23001-100GEA 60.9 EUR
APOSOR23001-100G APOSOR23001-25G APOSOR23001-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
MW: 175.03 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005242
Núm. CAS: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2