2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23003-25G OR23003-100G
APOSOR23003-25GEA 66.7 EUR
APOSOR23003-25G APOSOR23003-100G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₄
Pto. de fusión: 133…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463509
Núm. CAS: 4442-54-0