2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23005-25G OR23005-5G
APOSOR23005-25GEA 0 EUR
APOSOR23005-25G APOSOR23005-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₇ClO₄S
Pto. de fusión: 65…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677681
Núm. CAS: 63758-12-3
UN: 3261
ADR: 8,II