6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 6-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine

OR23006-1G OR23006-250MG OR23006-5G
APOSOR23006-1GEA 109 EUR
APOSOR23006-1G APOSOR23006-250MG APOSOR23006-5G
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Pto. de fusión: 114…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099402
Núm. CAS: 4629-54-3
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR