2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanol
OR23009-1G OR23009-250MG
APOSOR23009-1GEA 89.9 EUR
APOSOR23009-1G APOSOR23009-250MG
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 129 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317581
Núm. CAS: 39270-39-8