1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23011-1G OR23011-5G
APOSOR23011-1GEA 17.6 EUR
APOSOR23011-1G APOSOR23011-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01009696
Núm. CAS: 164014-95-3