3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanamine
OR23012-1G
OR23012-5G
APOSOR23012-1GEA
101
EUR
APOSOR23012-1G
APOSOR23012-5G
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 165,1891 g/mol Pto. Ebullición: 105…110 °C/0,5mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02677684 Núm. CAS: 17413-10-4 EINECS: 241-440-5 UN: 2735 ADR: 8,III |