1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
OR23019-25G
APOSOR23019-25GEA 151 EUR
APOSOR23019-25G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₆O₃
MW: 150,1300 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/0,3mmHg
Pto. de fusión: 34…36 °C
Densidad: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016902
Núm. CAS: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4