1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
OR2302-1G
OR2302-5G
APOSOR2302-1GEA
31.9
EUR
APOSOR2302-1G
APOSOR2302-5G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₂₁BO₂ MW: 208,1049 g/mol Pto. Ebullición: 125 °C/0,23mmHg Densidad: 0,968 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05663845 Núm. CAS: 141091-37-4 |