2-Furaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Furfural
OR23023-1KG OR23023-250G
APOSOR23023-1KGEA 92.8 EUR
APOSOR23023-1KG APOSOR23023-250G
2-Furaldehído
2-Furaldehído
Formula: C₅H₄O₂
Pto. Ebullición: 159…162 °C
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003229
Núm. CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II