Alcohol furfurílico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Furfurol
OR23024-1KG OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA 179 EUR
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Alcohol furfurílico
Alcohol furfurílico
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003252
Núm. CAS: 98-00-0
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,04326