Furfurilamina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23026-25G OR23026-100G OR23026-500G
APOSOR23026-25GEA 21.9 EUR
APOSOR23026-25G APOSOR23026-100G APOSOR23026-500G
Furfurilamina 99%
Furfurilamina
Formula: C₅H₇NO
Pto. Ebullición: 145…146 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003258
Núm. CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3+8,III