Ácido 3-furoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
OR23027-100G
OR23027-25G
OR23027-5G
APOSOR23027-100GEA
173
EUR
APOSOR23027-100G
APOSOR23027-25G
APOSOR23027-5G
Ácido 3-furoico 98%
Ácido 3-furoico
Formula:
C₅H₄O₃ Pto. de fusión: 120…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005350 Núm. CAS: 488-93-7 EINECS: 207-689-9 |