3-Furaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23028-1G OR23028-10G
APOSOR23028-1GEA 29 EUR
APOSOR23028-1G APOSOR23028-10G
3-Furaldehyde 98%
3-Furaldehyde
Formula: C₅H₄O₂
Pto. Ebullición: 145 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010424
Núm. CAS: 498-60-2
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II