3-Furanmethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
OR23029-25G
APOSOR23029-25GEA 213 EUR
APOSOR23029-25G
3-Furanmethanol
3-Furanmethanol
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Pto. Ebullición: 79…80 °C/17mmHg
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005352
Núm. CAS: 4412-91-3
UN: 1987
ADR: 3,III