5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine, 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine, 5-Benzofuranamine,2,3-dihydro-
OR2303-1G
OR2303-250MG
OR2303-5G
APOSOR2303-1GEA
68.3
EUR
APOSOR2303-1G
APOSOR2303-250MG
APOSOR2303-5G
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formula:
C₈H₉NO MW: 135.166 g/mol Pto. de fusión: 78…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03617969 Núm. CAS: 42933-43-7 |