3-Bromofurano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23030-100G OR23030-25G OR23030-5G
APOSOR23030-100GEA 400 EUR
APOSOR23030-100G APOSOR23030-25G APOSOR23030-5G
3-Bromofurano
3-Bromofurano
Formula: C₄H₃BrO
MW: 146,97 g/mol
Pto. Ebullición: 102…104 °C
Densidad: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 3 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005347
Núm. CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II