5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23033-1G OR23033-250MG OR23033-5G
APOSOR23033-1GEA 133 EUR
APOSOR23033-1G APOSOR23033-250MG APOSOR23033-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NOS
MW: 189,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114999
Núm. CAS: 132706-12-8