1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
OR23038-1G OR23038-5G
APOSOR23038-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23038-1G APOSOR23038-5G
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Pto. de fusión: 131…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003088
Núm. CAS: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8