Ácido 3-amino-4-bromobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-4-bromobenzoic Acid
OR2304-25G
APOSOR2304-25GEA 89.9 EUR
APOSOR2304-25G
Ácido 3-amino-4-bromobenzoico 98%
3-Amino-4-bromobenzoic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00579106
Núm. CAS: 2840-29-1