3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
OR23046-1G OR23046-5G OR23046-25G
APOSOR23046-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23046-1G APOSOR23046-5G APOSOR23046-25G
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Formula: C₁₄H₁₀BrNO₂S
Pto. de fusión: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681986
Núm. CAS: 99655-68-2