Cloruro de 4-bromo-2-clorobencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR2305-25G OR2305-5G
APOSOR2305-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2305-25G APOSOR2305-5G
Cloruro de 4-bromo-2-clorobencenosulfonilo
Cloruro de 4-bromo-2-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃BrCl₂O₂S
MW: 289,96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094630
Núm. CAS: 351003-52-6
UN: 3261
ADR: 8,II