Ácido 2-piridincarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23054-5G OR23054-500G OR23054-1KG
APOSOR23054-5GEA 21.9 EUR
APOSOR23054-5G APOSOR23054-500G APOSOR23054-1KG
Ácido 2-piridincarboxílico
Ácido 2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006293
Núm. CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7