2-Bromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23057-100G OR23057-1KG OR23057-50G
APOSOR23057-100GEA 36.4 EUR
APOSOR23057-100G APOSOR23057-1KG APOSOR23057-50G
2-Bromopiridina
2-Bromopiridina
Formula: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Pto. Ebullición: 192…194 °C
Densidad: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006219
Núm. CAS: 109-04-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II