3-Piridilmetanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23061-100G OR23061-500G
APOSOR23061-100GEA 60.9 EUR
APOSOR23061-100G APOSOR23061-500G
3-Piridilmetanol
3-Piridilmetanol
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 259 °C
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006407
Núm. CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6