3-Bromopiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23062-100G OR23062-25G OR23062-500G
APOSOR23062-100GEA 29 EUR
APOSOR23062-100G APOSOR23062-25G APOSOR23062-500G
3-Bromopiridina 99%
3-Bromopiridina
Formula: C₅H₄BrN
Pto. Ebullición: 172…174 °C
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006373
Núm. CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II