Ácido isonicotínico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-piridincarboxílico, Ácido piridina-4-carboxílico
OR23064-500G OR23064-25G OR23064-1KG
APOSOR23064-500GEA 89.9 EUR
APOSOR23064-500G APOSOR23064-25G APOSOR23064-1KG
Ácido isonicotínico 99%
Ácido isonicotínico
Formula: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 310…315 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006429
Núm. CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2