Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
OR23065-5G OR23065-25G
APOSOR23065-5GEA 21.9 EUR
APOSOR23065-5G APOSOR23065-25G
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 178,01 g/mol
Pto. de fusión: 153…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012830
Núm. CAS: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
UN: 3261
ADR: 8,II