2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR23066-25G OR23066-5G
APOSOR23066-25GEA 145 EUR
APOSOR23066-25G APOSOR23066-5G
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Formula: C₇H₇Br₂NO
MW: 280.95 g/mol
Pto. de fusión: 194…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681893
Núm. CAS: 5349-17-7