Cloruro de 4-bromopiridinio 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23067-100G OR23067-25G OR23067-500G
APOSOR23067-100GEA 69.6 EUR
APOSOR23067-100G APOSOR23067-25G APOSOR23067-500G
Cloruro de 4-bromopiridinio 95+%
Cloruro de 4-bromopiridinio
Formula: C₅H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012828
Núm. CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4