4-(Aminometil)piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Piridilmetil)amina, 4-Piridilmetilamina, 4-Picolamina
OR23068-100G OR23068-25G OR23068-5G
APOSOR23068-100GEA 97.3 EUR
APOSOR23068-100G APOSOR23068-25G APOSOR23068-5G
4-(Aminometil)piridina
4-(Aminometil)piridina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 228…230 °C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006449
Núm. CAS: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
UN: 2735
ADR: 8,II