Ácido 2-quinolinacarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido quinolina-2-carboxílico
OR23072-5G OR23072-25G OR23072-100G
APOSOR23072-5GEA 21.9 EUR
APOSOR23072-5G APOSOR23072-25G APOSOR23072-100G
Ácido 2-quinolinacarboxílico
Ácido 2-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006752
Núm. CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3