4-Quinolinacarbaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
OR23077-25G OR23077-5G OR23077-1G
APOSOR23077-25GEA 184 EUR
APOSOR23077-25G APOSOR23077-5G APOSOR23077-1G
4-Quinolinacarbaldehído
4-Quinolinacarbaldehído
Formula: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Pto. de fusión: 45…52 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006781
Núm. CAS: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0