Isoquinolin-1-ylmethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Hydroxymethyl)isoquinoline
OR23079-1G OR23079-250MG
APOSOR23079-1GEA 562 EUR
APOSOR23079-1G APOSOR23079-250MG
Isoquinolin-1-ylmethanol
Isoquinolin-1-ylmethanol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086097
Núm. CAS: 27311-63-3