2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23081-1G OR23081-250MG
APOSOR23081-1GEA 144 EUR
APOSOR23081-1G APOSOR23081-250MG
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₆ClNO₂S₂
Pto. Ebullición: 82…84 °C/ 0,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052746
Núm. CAS: 80466-80-4
UN: 3265
ADR: 8,III