2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
OR23082-1G
OR23082-50MG
OR23082-100MG
OR23082-250MG
OR23082-500MG
OR23082-2.5G
APOSOR23082-1GEA
119
EUR
APOSOR23082-1G
APOSOR23082-50MG
APOSOR23082-100MG
APOSOR23082-250MG
APOSOR23082-500MG
APOSOR23082-2.5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formula:
C₆H₇NOS Pto. de fusión: 23…27 °C Pto. de inflamación: 98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407320 Núm. CAS: 95453-54-6 |